3-(4-Fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1671-5G
HI-1671-1G
COBBHI-1671-5GEA
451
EUR
COBBHI-1671-5G
COBBHI-1671-1G
3-(4-Fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₅FN₂O |
MDL:
MFCD16618955 CAS-Nummer: 887763-94-2 |