4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-3-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4554-5G CA-4554-1G
COBBCA-4554-5GEA 451 EUR
COBBCA-4554-5G COBBCA-4554-1G
4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-3-methylbenzamid
4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-3-methylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂
MDL: MFCD11504866
CAS-Nummer: 1072944-32-1