5-(Chlormethyl)-3-phenylisoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
5M-323S.500 5M-323S.1 5M-323S.5 5M-323S.10
BIOT5M-323S.500EA 0 EUR
BIOT5M-323S.500 BIOT5M-323S.1 BIOT5M-323S.5 BIOT5M-323S.10
5-(Chlormethyl)-3-phenylisoxazol
5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈ClNO
MDL: MFCD01935949
CAS-Nummer: 1011-37-6