4-Iod-5-methyl-3-phenylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
CC00511DA CC00511EA
MAYBCC00511DAEA 0 EUR
MAYBCC00511DA MAYBCC00511EA
4-Iod-5-methyl-3-phenylisoxazol
4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈INO
MDL: MFCD02681888
CAS-Nummer: 31295-66-6