[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
(3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanol
12L-305S.500
12L-305S.1
12L-305S.5
12L-305S.10
BIOT12L-305S.500EA
0
EUR
BIOT12L-305S.500
BIOT12L-305S.1
BIOT12L-305S.5
BIOT12L-305S.10
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ |
MDL:
MFCD01928812 CAS-Nummer: 90924-12-2 |