(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
L13799.06
L13799.14
L13799.06EA
30.4
EUR
L13799.06
L13799.14
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat ≥98%
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat
Purity: 98%
CAS No.: 24457-21-4
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.12
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 72-76°/12mm
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00209634
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Siedepunkt: 72…76 °C (12 mmHg) Dichte: 1,200 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209634 CAS-Nummer: 24457-21-4 ADR: 8,III |