5-Brom-2-fluor-4-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6965-1G HC-6965-5G
COBBHC-6965-1GEA 143 EUR
COBBHC-6965-1G COBBHC-6965-5G
5-Brom-2-fluor-4-nitrotoluol
5-Brom-2-fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MDL: MFCD11053879
CAS-Nummer: 208165-95-1