3-Amino-2,6-dibrompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
PY-7375-1G PY-7375-25G PY-7375-5G
COBBPY-7375-1GEA 25.5 EUR
COBBPY-7375-1G COBBPY-7375-25G COBBPY-7375-5G
3-Amino-2,6-dibrompyridin
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Molecular Weight: 251,9100 g/mol
MDL: MFCD00128862
CAS-Nummer: 39856-57-0