6,7-Dichlorchinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7956-1G
PY-7956-5G
COBBPY-7956-1GEA
204
EUR
COBBPY-7956-1G
COBBPY-7956-5G
6,7-Dichlorchinoxalin
6,7-Dichloroquinoxaline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 199,0368 g/mol |
MDL:
MFCD00456885 CAS-Nummer: 19853-64-6 |