Aluminiumchlorid Hexahydrat 104,61 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Aluminum chloride hexahydrate
10283.7000
10283.9300
10283.2000
10283.3000
10283.5020
KRAF10283.7000EA
0
EUR
KRAF10283.7000
KRAF10283.9300
KRAF10283.2000
KRAF10283.3000
KRAF10283.5020
Aluminiumchlorid Hexahydrat 104,61 g/l in wässriger Lösung
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel:
AlCl₃·6H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149134 CAS-Nummer: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...