2,6-Dichlorisonicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Cyano-2,6-dichloropyridine
013934-5G 013934-1G
FLUO013934-5GEA 137 EUR
FLUO013934-5G FLUO013934-1G
2,6-Dichlorisonicotinonitril
2,6-Dichlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 172.9995 g/mol
MDL: MFCD00173784
CAS-Nummer: 32710-65-9