(±)-α-Chlorphenylessigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chloro-2-phenylacetic acid
CA-4975-5G CA-4975-1G
COBBCA-4975-5GEA 385 EUR
COBBCA-4975-5G COBBCA-4975-1G
(±)-α-Chlorphenylessigsäure
(±)-α-Chlorphenylessigsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,5900 g/mol
MDL: MFCD00037753
CAS-Nummer: 4755-72-0
EINECS: 225-284-5