2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
005728-5G 005728-1G
FLUO005728-5GEA 264 EUR
FLUO005728-5G FLUO005728-1G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
Formel: C₇H₄Cl₂FNO
Molecular Weight: 208,02 g/mol
MDL: MFCD01631478
CAS-Nummer: 135748-33-3