3-Chlor-2,6-difluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
005589-1G 005589-5G
FLUO005589-1GEA 48.8 EUR
FLUO005589-1G FLUO005589-5G
3-Chlor-2,6-difluorbenzamid
3-Chlor-2,6-difluorbenzamid
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Molecular Weight: 191.56 g/mol
MDL: MFCD01631386
CAS-Nummer: 261762-41-8