3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0032-5G OT-0032-1G
COBBOT-0032-5GEA 912 EUR
COBBOT-0032-5G COBBOT-0032-1G
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₈FNO
MDL: MFCD10699689
CAS-Nummer: 1033202-20-8