2,3-Difluor-4-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4401-5G CA-4401-1G
COBBCA-4401-5GEA 0 EUR
COBBCA-4401-5G COBBCA-4401-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzamid
2,3-Difluor-4-methoxybenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO₂
MDL: MFCD04115983
CAS-Nummer: 886500-67-0