Chlorwasserstoff 1.25 M in Ethanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 49.4 EUR
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Chlorwasserstoff 1.25 M in Ethanol, AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %