Chlorwasserstoff 1.25 mol/l in Methanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chlorwasserstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
17935-250ML
17935-50ML
17935-250MLEA
118
EUR
17935-250ML
17935-50ML
Chlorwasserstoff 1.25 mol/l in Methanol, Supelco®
Chlorwasserstoff
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 |