Chlorwasserstoff 5->6 N in 2-Propanol, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
ACRO133700025EA 140 EUR
ACRO133700025 ACRO133700010
Chlorwasserstoff 5->6 N in 2-Propanol, rein
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 0,909 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 41.9 to 45.4 % C
Elemental Analysis 4.9 to 5.3 % N