ortho-Phosphorsäure 1.5 mol/l (4.5 N) für die Nitritbestimmung, for analysis of nitrite
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
05932.3000 05932.2000 05932.4000 05932.5020
KRAF05932.3000EA 0 EUR
KRAF05932.3000 KRAF05932.2000 KRAF05932.4000 KRAF05932.5020
ortho-Phosphorsäure 1.5 mol/l (4.5 N) für die Nitritbestimmung, for analysis of nitrite
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344