3-Fluor-5-hydroxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4337-5G
CA-4337-1G
CA-4337-25G
COBBCA-4337-5GEA
103
EUR
COBBCA-4337-5G
COBBCA-4337-1G
COBBCA-4337-25G
3-Fluor-5-hydroxybenzoesäure
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,1112 g/mol |
MDL:
MFCD11846515 CAS-Nummer: 860296-12-4 |