4-(Chlormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22138.09 B22138.18 B22138.30
B22138.09EA 26.5 EUR
B22138.09 B22138.18 B22138.30
4-(Chlormethyl)benzonitril ≥98%
4-(Chlormethyl)benzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 874-86-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 77-80° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00019761
Formel: C₈H₆ClN
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019761
CAS-Nummer: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
ADR: 8,III