4-(Chlormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
726397-10G 726397-50G
SIAL726397-10GEA 67.2 EUR
SIAL726397-10G SIAL726397-50G
4-(Chlormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-(Chlormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₆ClN
MDL: MFCD00019761
CAS-Nummer: 874-86-2
EINECS: 212-869-5