3-(2-Chlorphenyl)propiononitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(2-Chlorophenyl)propanenitrile
018435-1G 018435-5G
FLUO018435-1GEA 0 EUR
FLUO018435-1G FLUO018435-5G
3-(2-Chlorphenyl)propiononitril
3-(2-Chlorphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₈ClN
Molecular Weight: 165,6200 g/mol
MDL: MFCD00019873
CAS-Nummer: 7315-17-5