2-Chlor-6-methylbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L00706.03
L00706.06
L00706.03EA
28
EUR
L00706.03
L00706.06
2-Chlor-6-methylbenzonitril ≥98%
2-Chlor-6-methylbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 6575-09-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 143°/38mm
Beilstein Reference: 2246414
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001782
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,60 g/mol Siedepunkt: 143 °C (38 mmHg) Schmelzpunkt: 79…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001782 CAS-Nummer: 6575-09-3 EINECS: 229-499-5 ADR: 6.1,III |