5-Chlor-2-methylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696358-25G
696358-5G
SIAL696358-25GEA
340
EUR
SIAL696358-25G
SIAL696358-5G
5-Chlor-2-methylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151.5929 g/mol |
MDL:
MFCD00045599 CAS-Nummer: 50712-70-4 |