5-Brom-2-chlorisonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7077-1G
PY-7077-5G
COBBPY-7077-1GEA
33.5
EUR
COBBPY-7077-1G
COBBPY-7077-5G
5-Brom-2-chlorisonicotinsäure
5-Brom-2-chlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Molecular Weight: 236.4500 g/mol |
MDL:
MFCD07375114 CAS-Nummer: 886365-31-7 |