2,5-Dibromisonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
PY-1142-1G
PY-1142-5G
COBBPY-1142-1GEA
38.2
EUR
COBBPY-1142-1G
COBBPY-1142-5G
2,5-Dibromisonicotinsäure
2,5-Dibromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280.9000 g/mol |
MDL:
MFCD08741485 CAS-Nummer: 942473-59-8 |