Natriumheptafluorbutyrat
Lieferant: FLUOROCHEM
007276-5G
007276-25G
FLUO007276-5GEA
0
EUR
FLUO007276-5G
FLUO007276-25G
Natriumheptafluorbutyrat
Natriumheptafluorbutyrat
Formel:
C₄F₇NaO₂ Molecular Weight: 236,02 g/mol |
MDL:
MFCD00066168 CAS-Nummer: 2218-54-4 EINECS: 218-721-6 |