5-(3-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7678-5G OS-7678-1G
COBBOS-7678-5GEA 692 EUR
COBBOS-7678-5G COBBOS-7678-1G
5-(3-Bromphenyl)-1H-tetrazol
5-(3-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Formel: C₇H₅BrN₄
Molecular Weight: 225.05 g/mol
MDL: MFCD01075675
CAS-Nummer: 3440-99-1