Methyl-4-tert-butylbenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 4-(tert-butyl)benzoate
S06946.250
S06946.1
CHMPS06946.250EA
0
EUR
CHMPS06946.250
MAYBS06946.1
Methyl-4-tert-butylbenzoat
Methyl-4-tert-butylbenzoat
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Molecular Weight: 192,26 g/mol |
MDL:
MFCD00008835 CAS-Nummer: 26537-19-9 EINECS: 247-768-5 |