Methyl-4-butylbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00831DA TL00831EA TL00831EE
MAYBTL00831DAEA 0 EUR
MAYBTL00831DA MAYBTL00831EA MAYBTL00831EE
Methyl-4-butylbenzoat
Methyl-4-butylbenzoat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MDL: MFCD00277209
CAS-Nummer: 20651-69-8
EINECS: 243-939-3