3-Phenyl-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
12L-318S.500
12L-318S.1
12L-318S.5
12L-318S.10
BIOT12L-318S.500EA
0
EUR
BIOT12L-318S.500
BIOT12L-318S.1
BIOT12L-318S.5
BIOT12L-318S.10
3-Phenyl-5-isoxazolcarbonsäure
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ |
MDL:
MFCD01936010 CAS-Nummer: 14442-12-7 |