5-Phenyl-3-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
645087-1G
645087-5G
SIAL645087-1GEA
51.4
EUR
SIAL645087-1G
SIAL645087-5G
5-Phenyl-3-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00464221 CAS-Nummer: 14441-90-8 |