5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(m-Tolyl)-1H-tetrazole
L19263.03 L19263.MD
L19263.03EA 89.5 EUR
L19263.03 L19263.MD
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazol ≥99%
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 3441-00-7 Molecular Formula: C8H8N4 Formula Weight: 160.18 Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 131205
Formel: C₈H₈N₄
Molecular Weight: 160.18 g/mol
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093096
CAS-Nummer: 3441-00-7