2-sec-Butylthiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13483.06 A13483.14
A13483.06EA 56.4 EUR
A13483.06 A13483.14
2-sec-Butylthiazol ≥98%
2-sec-Butylthiazol
Purity: 98+% CAS No.: 18277-27-5 Molecular Formula: C7H11NS Formula Weight: 141.24 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4985 Odour: Characteristic Boiling Point: 174-175° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051951
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,24 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C
Dichte: 1,007
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051951
CAS-Nummer: 18277-27-5
EINECS: 242-154-3
ADR: 3,III