3-Aminopropionitril 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
β-Aminopropionitrile, 3-Aminopropanenitrile
351750050
351750010
351750250
ACRO351750050EA
98.6
EUR
ACRO351750050
ACRO351750010
ACRO351750250
3-Aminopropionitril 98% stabilisiert
3-Aminopropionitril
Formel:
C₃H₆N₂ Molecular Weight: 70,10 g/mol Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg) Dichte: 0,9584 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00014820 CAS-Nummer: 151-18-8 EINECS: 205-786-0 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | potassium carbonate |