3-Aminopropionitril 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: β-Aminopropionitrile, 3-Aminopropanenitrile

Stabilisierung: Stabilisiert mit Kaliumcarbonat

A13043.03 A13043.06 A13043.14
A13043.03EA 32.5 EUR
A13043.03 A13043.06 A13043.14
3-Aminopropionitril 98% stabilisiert
3-Aminopropionitril

Stabilized with potassium carbonate


Purity: 98% CAS No.: 151-18-8 Molecular Formula: C3H6N2 Formula Weight: 70.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4375 Odour: Amine-like Boiling Point: 79-81°/16mm Beilstein Reference: 1698848 Merck Reference: 14,469 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014820

Formel: C₃H₆N₂
Molecular Weight: 70,10 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (16 mmHg)
Dichte: 0,952
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014820
CAS-Nummer: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,469

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR