3-Fluor-5-hydroxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4583-5G
CA-4583-1G
COBBCA-4583-5GEA
0
EUR
COBBCA-4583-5G
COBBCA-4583-1G
3-Fluor-5-hydroxybenzonitril
3-Fluor-5-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO Molecular Weight: 137.1112 g/mol |
MDL:
MFCD09972133 CAS-Nummer: 473923-95-4 |