4-Cyan-2,5-difluoranilin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B23611.03 B23611.06
B23611.03EA 29.5 EUR
B23611.03 B23611.06
4-Cyan-2,5-difluoranilin 96%
4-Cyan-2,5-difluoranilin
Purity: 96% CAS No.: 112279-61-5 Molecular Formula: C7H4F2N2 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 91-94° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00190102
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190102
CAS-Nummer: 112279-61-5
ADR: 6.1,III