4-Cyan-2,5-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
007800-5G 007800-1G
FLUO007800-5GEA 72.9 EUR
FLUO007800-5G FLUO007800-1G
4-Cyan-2,5-difluoranilin
4-Cyan-2,5-difluoranilin
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molecular Weight: 154,12 g/mol
MDL: MFCD00190102
CAS-Nummer: 112279-61-5