5-Amino-2-brombenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1166-5G AN-1166-1G
COBBAN-1166-5GEA 89.6 EUR
COBBAN-1166-5G COBBAN-1166-1G
5-Amino-2-brombenzonitril
5-Amino-2-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0320 g/mol
MDL: MFCD00234259
CAS-Nummer: 72115-09-4