2-Fluor-6-(4-methylphenoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
008345-1G 008345-5G
FLUO008345-1GEA 91.2 EUR
FLUO008345-1G FLUO008345-5G
2-Fluor-6-(4-methylphenoxy)benzonitril
2-Fluor-6-(4-methylphenoxy)benzonitril
Formel: C₁₄H₁₀FNO
MDL: MFCD00068203
CAS-Nummer: 175204-08-7