2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8493-5G BB-8493-1G
COBBBB-8493-5GEA 208 EUR
COBBBB-8493-5G COBBBB-8493-1G
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₅H₄BF₂NO₂·H₂O
MDL: MFCD06657881
CAS-Nummer: 1072952-27-2