3-Fluor-4-pyridinboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
H53109.MD H53109.03
H53109.MDEA 55.2 EUR
H53109.MD H53109.03
3-Fluor-4-pyridinboronsäure ≥98%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 458532-97-3 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Melting Point: 237-239° MDL No.: MFCD03788558
Formel: C₅H₅BFNO₂
Molecular Weight: 140,91 g/mol
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788558
CAS-Nummer: 458532-97-3