4-Butylbenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A19516.03
A19516.06
A19516.03EA
23.8
EUR
A19516.03
A19516.06
4-Butylbenzamid ≥97%
4-Butylbenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 107377-07-1
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 127-129°
MDL No.: MFCD00221466
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molecular Weight: 177,25 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221466 CAS-Nummer: 107377-07-1 |