4-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-tert-Butyl-4-methylbenzamide
CA-4776-25G
CA-4776-5G
COBBCA-4776-25GEA
375
EUR
COBBCA-4776-25G
COBBCA-4776-5G
4-Methyl-N-tert-butylbenzamid
4-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO |
MDL:
MFCD00463097 CAS-Nummer: 42498-32-8 |