4-Brom-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2763-5G
HC-2763-1G
HC-2763-250M
COBBHC-2763-5GEA
912
EUR
COBBHC-2763-5G
COBBHC-2763-1G
COBBHC-2763-250M
4-Brom-8-methylchinolin
4-Bromo-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,0800 g/mol |
MDL:
MFCD08063210 CAS-Nummer: 36075-68-0 |