3-Chlor-6-phenylpyridazin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Phenyl-6-chloropyridazine
BTB12369.1
BTB12369.10
MAYBBTB12369.1EA
0
EUR
MAYBBTB12369.1
MAYBBTB12369.10
3-Chlor-6-phenylpyridazin
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ Molecular Weight: 190,6300 g/mol |
MDL:
MFCD00075253 CAS-Nummer: 20375-65-9 EINECS: 243-772-6 |