Ethyltrifluorpyruvat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
B20611.06
B20611.14
B20611.06EA
53.6
EUR
B20611.06
B20611.14
Ethyltrifluorpyruvat ≥97%
Ethyltrifluorpyruvat
Purity: 97%
CAS No.: 13081-18-0
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3405
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 2087388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114935
Formel:
C₅H₅F₃O₃ Molecular Weight: 170.09 g/mol Siedepunkt: 95…98 °C Dichte: 1.400 Flammpunkt: 27 °C (80 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00114935 CAS-Nummer: 13081-18-0 ADR: 3 III |